Få mere at vide
2-tert-butoxy-6-chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461228 1 g 1g
15471228 5 g 5g
15481228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55085.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547740-43-2 | C9H12ClNO | 185.651 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547740-43-2
Molekylær formel C9H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 185.651
MDL nummer MFCD08705263
InChI nøgle PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
PubChem CID 11984350
IUPAC navn 2-chlor-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]pyridin
SMIL CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Farve Farveløs
Tæthed 1.076 g/mL
Flammepunkt 78°C (172°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 185.65
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske