Få mere at vide
2-Sulfobenzoesyrehydrat, 98%
Artikelnummer. 11480987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480987 25 g 25g
11490987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23381.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123333-68-6 | C7H6O5S | 202,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-68-6
Molekylær formel C7H6O5S
Molekylvægt (g/mol) 202.18
MDL nummer MFCD00007479
InChI nøgle ZMPRRFPMMJQXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic acid hydrate, benzoic acid, 2-sulfo-hydrate, acmc-20anmu, 2-sulphobenzoic acid hydrate, c7h6o5s.h2o, 2-sulfobenzoic acid, oxamethane, benzoic acid, 2-sulfo-, monohydrate
PubChem CID 24820382
IUPAC navn 2-sulfobenzoesyre;hydrat
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Sulfobenzoic acid hydrate
Smeltepunkt ∼68°C to 72°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2106852
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 202.19 (Anhydrous)
Procent renhed 98%