missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Sulfobenzoic Acid Ammonium Salt, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6939-89-5 |
| Smeltepunkt | 274°C to 277°C |
| Molekylær formel | 2-(HOOC)C6H4SO3NH4 |
| MDL nummer | MFCD00040590 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Sulfobenzoic acid ammonium salt, 2-Sulfobenzoic acid ammonium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.22 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?