Få mere at vide
2-(styrylthio)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10580543
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10580543 1 g 1g
10405142 10 g 10g
10535934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580543 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S11590DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13435-97-7
Molekylær formel C10H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.248
MDL nummer MFCD00068078
InChI nøgle IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 5474136
IUPAC navn 2-[(E)-2-phenylethenyl]sulfanyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Styrylthio)acetic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHSCH2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 194.25
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Styrylthio)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.