Få mere at vide
Ismatec™ 2-stop rør, Tygon E-LFL
Product Code. 15743339
Change view
Click to view available options
Slangestørrelse:
ID 0,38 mm
ID 0,64 mm
ID 0,76 mm
ID 1,14 mm
ID 1,25 mm
ID 1,37 mm
ID 1,60 mm
ID 1,85 mm
ID 2,20 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 12
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Slangestørrelse unitSize
15743339 ID 0,38 mm Pakke med 12
15753339 ID 0,64 mm Pakke med 12
15763339 ID 0,76 mm Pakke med 12
15705418 ID 1,14 mm Pakke med 12
15783339 ID 1,25 mm Pakke med 12
15793339 ID 1,37 mm Pakke med 12
15703349 ID 1,60 mm Pakke med 12
15713349 ID 1,85 mm Pakke med 12
15723349 ID 2,20 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 15743339 missing translation for 'mfr' Ismatec™ missing translation for 'supplierNo' 9644914
Add to basket
Add to basket
Holdbare, kemisk resistente pumpeslanger fås i en bred vifte af størrelser.
  • DEHP fri.
  • Længste levetid af nogen klar Tygon rørmateriale.
  • Fremragende valg, hvor der er behov for gennemsigtighed og god kemikalieresistens.
  • Bred kemisk resistens.
  • Smagløs.
  • Ekstremt lav partikelspallering.
  • Møder USP Klasse VI og FDA kriterier.
  • Ikke-aldrende.
Specifications
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 175.300; US Farmakopé Klasse VI
Farvekode Orange-grøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.38 mm
Materiale Tygon E-LFL
Samlet længde (metrisk) 400 mm
Til brug med (applikation) Pumper, der inkorporerer kassetter i pumpehovedets design.
Min. Driftstemperatur (metrisk) −50 °C
Emballagemængde 12/Pk
Modstandsegenskaber Syrer: Rimelige, Alkaliske opløsninger: Rimelige, Opløsningsmidler: Ikke beregnet, Tryk: Godt, Vakuum: Gode, tyktflydende medier: Fremragende Sterile medier: Begrænset
Slangestørrelse ID 0,38 mm
Steriliseringsmetode Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15 psi) og 121 °C (250 F); °slangen vil se mælkeagtig ud. Gassterilisering med ethylenoxid. Anbefales ikke til sterilisering med stråling.
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C