Få mere at vide
2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine L-Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine L-Tartrate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O.C4H6O6/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-;1-,2-/m01/s1 |
| Formel vægt | 452.135 |