Få mere at vide
2-Quinoxalinecarbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739783
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10739783 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10676753 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10547464 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739783 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1593-08-4
Molekylær formel C9H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 158.16
MDL nummer MFCD00272280
InChI nøgle UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylquinoxaline, 2-quinoxalinecarbaldehyde, 2-quinoxalinecarboxaldehyde, quinoxaline-2-carboxaldehyde, chinoxalin-2-aldehyd, pubchem21935, rarechem ak ml 0126, art-chem-bb b000386, quinoxalin-2-carboxaldehyde, 2-quinoxaline-carboxaldehyde
PubChem CID 594088
IUPAC navn quinoxalin-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Quinoxalinecarbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.16
Procent renhed 97%