Få mere at vide
2-quinolincarbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180722
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10180722 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10180722 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04404DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Quinolinecarbaldehyde
CAS 5470-96-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Molekylær formel C10H7NO
MDL nummer MFCD00075032
Mængde 1 g
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
InChI nøgle WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
IUPAC navn quinolin-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 157.17
PubChem CID 79619
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%