Få mere at vide
2-Pyrrolidinyl-3-acetyl Desmorpholinylrocuronium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrrolidinyl-3-acetyl Desmorpholinylrocuronium Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H55N2O4.BrH/c1-6-17-36(18-9-10-19-36)30-21-28-26-12-11-25-20-31(39-23(2)37)29(35-15-7-8-16-35)22-34(25,5)27(26)13-14-33(28,4)32(30)40-24(3)38;/h6,25-32H,1,7-22H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 634.3345 |
| Procent renhed | >95% |