CAS RN 1190105-66-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Pyrrolidinyl-3-acetyl Desmorpholinylrocuronium Bromide, TRC
CAS: 1190105-66-8 Molekylær formel: C34 H55 N2 O4 . Br Molekylvægt (g/mol): 635.72 Synonym: Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)-2-(1-pyrrolidinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1),1-[3α,17β-Acetoxy-2β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide IUPAC navn: [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-16-(1-prop-2-enylpyrrolidin-1-ium-1-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate;bromide SMIL: [Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)[N+]5(CC=C)CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCC6