missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10768625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10768625 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10460554 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10768625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69309DA
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 937796-11-7
Molekylær formel C9H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 179.223
MDL nummer MFCD09863240
InChI nøgle SJXXWSAQNABDEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinylpyrimidin-5-yl methan-1-ol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine
PubChem CID 24229767
IUPAC navn (2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=C(C=N2)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.