accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNHO

CAS RN 937796-11-7

IUPAC Navn: [2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-5-yl]methanol
Synonymer: [2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-5-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol): 179.22
Molekylformel: C9H13N3O
InChi Key: SJXXWSAQNABDEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater