Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631994
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10526324 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10631994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50404DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-23-1
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.219
MDL nummer MFCD08690286
InChI nøgle QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 18525845
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.22
Procent renhed 97%