Få mere at vide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526324
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526324 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10631994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10526324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50404CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-23-1
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.219
MDL nummer MFCD08690286
InChI nøgle QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 18525845
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.22
Procent renhed 97%