missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Pyridylacetic Acid-d6 Hydrochloride (d5 Major), TRC

Artikelnummer. 30428505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428505 10 mg
30418659 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99175210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1329799-67-8
Molekylær formel C7 2H6 H N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 179.63
Synonym 2,2-Dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid D6 hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride, 2-Pyridylacetic-d6 acid hydrochloride
IUPAC navn 2,2-dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid;hydrochloride
SMIL Cl.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H/i1D,2D,3D,4D,5D2;
Formel vægt 179.062
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.