CAS RN 1329799-67-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Pyridylacetic Acid-d6 Hydrochloride (d5 Major), TRC
CAS: 1329799-67-8 Molekylær formel: C7 2H6 H N O2 . Cl H Molekylvægt (g/mol): 179.63 Synonym: 2,2-Dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride,(2-Pyridinyl)acetic acid D6 hydrochloride,2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride,2-Pyridylacetic-d6 acid hydrochloride IUPAC navn: 2,2-dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid;hydrochloride SMIL: Cl.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)O