Få mere at vide
2-Pyridylacetic Acid-d6 Hydrochloride (d5 Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H/i1D,2D,3D,4D,5D2; |
| Formel vægt | 179.062 |
| Procent renhed | >95% |