Få mere at vide
2-Pyridinemethanol, 98+%
Artikelnummer. p-7022296
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11497227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15005.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinmethanol bruges som en pyridylalkohol med hypoglykæmisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Pyridinmethanol anvendes som en pyridylalkohol med
hypoglykæmisk aktivitet.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-98-1
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00006348
InChI nøgle SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
IUPAC navn pyridin-2-ylmethanol
SMIL C1=CC=NC(=C1)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridinemethanol
Smeltepunkt -6°C to -5°C
Tæthed 1.131
Kogepunkt 112°C to 113°C (16 mmHg)
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 25 g
Beilstein 107849
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%