Få mere at vide
2-Pyridinemethanol, 98+%
Artikelnummer. 11497227
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497227 25 g 25g
11407237 100 g 100g
11417237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15005.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinmethanol bruges som en pyridylalkohol med hypoglykæmisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Pyridinmethanol anvendes som en pyridylalkohol med
hypoglykæmisk aktivitet.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-98-1
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00006348
InChI nøgle SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
IUPAC navn pyridin-2-ylmethanol
SMIL C1=CC=NC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridinemethanol
Smeltepunkt -6°C to -5°C
Tæthed 1.131
Kogepunkt 112°C to 113°C (16 mmHg)
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 25 g
Beilstein 107849
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%