Få mere at vide
2-Pyridinecarboxaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10755611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755611 25 g Glasflaske 25g
10173420 100 g Glasflaske 100g
10434405 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10755611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131820250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-60-4
Molekylær formel C6H5NO
Molekylvægt (g/mol) 107.11
MDL nummer MFCD00006290
InChI nøgle CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC navn pyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.1210g/mL
Kogepunkt 180.0°C to 182.0°C (761.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)COH
Brydningsindeks 1.5343 to 1.5373
Mængde 25 g
Beilstein 21, I, 287
Specifik vægtfylde 1.121
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 107.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.