Få mere at vide
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062414
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062414 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10778075 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062414 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50104CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 141580-71-4
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.21
MDL nummer MFCD09025852
InChI nøgle QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
PubChem CID 19068727
SMIL O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-pyridin-2-yloxybenzaldehyd
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%