Få mere at vide
2-pyrazinylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526314
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10526314
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC03409DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6705-33-5
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD01693938
InChI nøgle LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
SMIL OCC1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrazinylmethanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn pyrazin-2-ylmethanol
Formel vægt 110.12
Procent renhed 95%