Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propoxyethanol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -70,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9100g/mL |
| Kogepunkt | 149,0 °C |
| Flammepunkt | 57 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Propoxyethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .