Få mere at vide
2-Propoxyethanol, 98%, pure
Artikelnummer. 10299840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299840 1 kg Glasflaske 1kg
10541734 5 kg Metal tromme 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10299840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418400010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2807-30-9 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2807-30-9
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00072645
InChI nøgle YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
PubChem CID 17756
IUPAC navn 2-propoxyethanol
SMIL CCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propoxyethanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 149.0°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4120 to 1.4140
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propoxyethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.