Få mere at vide
2-propionylthiazol, 99%
Artikelnummer. 11410317
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410317 10 g 10g
11400317 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21711.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 43039-98-1 | C6H7NOS | 141,188 g/mol
Anvendes som smagsstof og duftkemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som smagsstof og duftkemiske forbindelser.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43039-98-1
Molekylær formel C6H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 141.188
MDL nummer MFCD01681404
InChI nøgle TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylthiazole, 1-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionyl thiazole, thiazole, 2-propionyl, 1-propanone, 1-2-thiazolyl, 1-2-thiazolyl-1-propanone, ethyl 2-thiazolyl ketone, 1-1,3-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionylthiazol, unii-05cb62uh9k
PubChem CID 65288
IUPAC navn 1-(1,3-thiazol-2-yl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propionylthiazole
Tæthed 1.174
Kogepunkt 110 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 141.19
Procent renhed 99%