Få mere at vide
2-Propionylpyrrole, 99%
Artikelnummer. 11496826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496826 5 g 5g
11486826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23954.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-26-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-26-3
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD01696449
InChI nøgle AEJPPSRYXGEVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl propan-1-one, 2-pyrryl ethyl ketone, ethyl 2-pyrrolyl ketone, alpha-propionylpyrrole, 1-2-pyrrolyl-1-propanone, alpha-pyrryl ethyl ketone, 1-propanone, 1-pyrrol-2-yl, 1-1h-pyrrol-2-yl-1-propanone, unii-hgs11xf57f
PubChem CID 61260
IUPAC navn 1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propionylpyrrole
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 99%