Få mere at vide
2-propionylfuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336819 25 g 25g
11326819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26754.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3194-15-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3194-15-8
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00020936
InChI nøgle HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
PubChem CID 76662
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propionylfuran
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Kogepunkt 53°C to 55°C (1 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%