Få mere at vide
2-Phenylpyrimidin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793834
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793834 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10376654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66304CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 130161-46-5
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.198
MDL nummer MFCD03085924
InChI nøgle AUTGLFSBJLERMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehye, 2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, acmc-1c230, 1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanone
PubChem CID 820135
IUPAC navn 2-phenylpyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%