Få mere at vide
(2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586527
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10604775
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC66309CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 886531-62-0
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
MDL nummer MFCD09817550
InChI nøgle DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-phenylpyrimidine, phenyl-5-pyrimidine methanol, 5-pyrimidinemethanol,2-phenyl, 2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 21298145
IUPAC navn (2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%