Få mere at vide
2-Phenylpropionaldehyd, 97%
Description
2-phenylpropionaldehyd til opnåelse af acetophenon under anvendelse af 1 atm molekylært oxygen som oxidant blev katalyseret af Ce(IV), V(IV) og Brønsted-syrer. Det bruges til at fremstille 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyd. Denne reaktion vil kræve reagensvand og K2CO3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
phenylpropionaldehyd til dannelse af acetophenon under anvendelse af 1 atm molekylært oxygen som oxidant blev katalyseret af Ce(IV), V(IV) og Brønsted-syrer. Det bruges til at fremstille 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyd. Denne reaktion vil kræve reagensvand og K2CO3.
Opløselighed
Opløselig i de fleste faste olier, propylenglycol. Uopløseligt i glycerin.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylpropionaldehyde |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 92 °C til 94 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 79 °C (174 °F) |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 4291321 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i de fleste faste olier, propylenglycol. Uopløseligt i glycerin. |
| Formel vægt | 134.18 |
| Show More |