Få mere at vide
2-Phenylpropionaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11460577
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460577 100 g 100g
11470577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22436.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134,178 g/mol
2-phenylpropionaldehyd til opnåelse af acetophenon under anvendelse af 1 atm molekylært oxygen som oxidant blev katalyseret af Ce(IV), V(IV) og Brønsted-syrer. Det bruges til at fremstille 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyd. Denne reaktion vil kræve reagensvand og K2CO3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-
phenylpropionaldehyd til dannelse af acetophenon under anvendelse af 1 atm molekylært oxygen som oxidant blev katalyseret af Ce(IV), V(IV) og Brønsted-syrer. Det bruges til at fremstille 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyd. Denne reaktion vil kræve reagensvand og K2CO3.
Opløselighed
Opløselig i de fleste faste olier, propylenglycol. Uopløseligt i glycerin.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-53-8
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00006973
InChI nøgle IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
IUPAC navn 2-phenylpropanal
SMIL CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpropionaldehyde
Tæthed 1.01
Kogepunkt 92°C to 94°C (12 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 100 g
Beilstein 4291321
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in most fixed oils,propylene glycol. Insoluble in glycerin.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%