Få mere at vide
2-Phenylmalonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461537
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11461537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24972.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10255-95-5 | C9H10N2O2 | 178.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10255-95-5
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00051776
InChI nøgle CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
PubChem CID 2747536
IUPAC navn 2-phenylpropandiamid
SMIL NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylmalonamide
Smeltepunkt ∼233°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2446518
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%