Få mere at vide
2-Phenylmalonamid, 97%
Artikelnummer. 11451537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451537 1 g 1g
11461537 5 g 5g
11471537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24972.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 10255-95-5 | C9H10N2O2 | 178,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10255-95-5
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00051776
InChI nøgle CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
PubChem CID 2747536
IUPAC navn 2-phenylpropandiamid
SMIL NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylmalonamide
Smeltepunkt ∼233°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2446518
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%