missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Phenylfuran, TRC

Artikelnummer. 30010832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010832 2.5 mg 2.5mg
30003820 5 mg -
30005642 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3219302.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17113-33-6
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
IUPAC navn 2-phenylfuran
SMIL o1cccc1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Phenylfuran
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c1-2-5-9(6-3-1)10-7-4-8-11-10/h1-8H
Formel vægt 144.0575
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.