CAS RN 17113-33-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Phenylfuran, TRC
CAS: 17113-33-6 Molekylær formel: C10H8O Molekylvægt (g/mol): 144.17 IUPAC navn: 2-phenylfuran SMIL: o1cccc1c2ccccc2