missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylfuran |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O/c1-2-5-9(6-3-1)10-7-4-8-11-10/h1-8H |
| Formel vægt | 144.0575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?