Få mere at vide
2-Phenylethanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829380
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15829380 1 L
15809380 5 mL
15819380 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829380 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8070061000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-12-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Tekniske data
Smeltepunkt -27°C
Tæthed 1.02 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 219°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002886
Mængde 1 L
Synonym 2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, 2-Phenylethanol