Få mere at vide
2-Phenylethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375950 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10375950 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10375950 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2526/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 60-12-8
Smeltepunkt -27°C
Farve Colorless
pH 6 to 7
Kogepunkt 219°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C8H10O
MDL nummer MFCD00002886
Mængde 500 mL
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formel vægt 122.17g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.