Få mere at vide
2-Phenylethanol,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423542 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423542 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423542 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215617691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    760.08 DKK / 1 L
    Spare 37.92 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethyl
CAS 60-12-8
Farve Farveløs
Tæthed 1,02 g/cm3 ved 20 °C
Molekylær formel C8H10O
MDL nummer MFCD00002886
Mængde 1 L
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-phenylethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formel vægt 122.3
Procent renhed >99%
Fysisk form Lidt tyktflydende væske