Få mere at vide
2-Phenylethanol, 98+%
Artikelnummer. 11452288
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452288 5000 g 5000g
11442288 250 g 250g
11432288 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15241.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Phenylethanol bruges også som en aromatisk essens og konserveringsmiddel i medicin og parfumeri. Det bruges også som lugtmidler, luftplejeprodukter, rengørings- og møbelplejeprodukter, vaske- og opvaskeprodukter, produkter til personlig pleje.
Opløselighed
Blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-12-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002886
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethanol
Smeltepunkt -27 °C
Tæthed 1.021
Kogepunkt 219 °C
Flammepunkt 101 °C (214 °C)
Analyseprocentområde ≥98%
Lineær formel C6H5(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5000 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform.
IUPAC navn 2-phenylethan-1-ol
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske