Få mere at vide
2-Phenylethanol, 98+%
Artikelnummer. 11432288
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15241.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
2-Phenylethanol bruges også som en aromatisk essens og konserveringsmiddel i medicin og parfumeri. Det bruges også som lugtmidler, luftplejeprodukter, rengørings- og møbelplejeprodukter, vaske- og opvaskeprodukter, produkter til personlig pleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenylethanol bruges også som en aromatisk essens og konserveringsmiddel i medicin og parfumeri. Det bruges også som lugtmidler, luftplejeprodukter, rengørings- og møbelplejeprodukter, vaske- og opvaskeprodukter, produkter til personlig pleje.
Opløselighed
Blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-12-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002886
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethanol
Smeltepunkt -27°C
Tæthed 1.021
Kogepunkt 219°C
Flammepunkt 101°C (214°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Lineær formel C6H5(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.533
Mængde 1000 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform.
IUPAC navn 2-phenylethan-1-ol
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenethyl alcohol