missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Phenylacetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Phenylacetanilide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-10-6-5-9-13(14)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 211.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?