CAS RN 2113-47-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2'-Phenylacetanilide, TRC
CAS: 2113-47-5 Molekylær formel: C14H13NO Molekylvægt (g/mol): 211.26 Synonym: N-[1,1'-Biphenyl]-2-ylacetamide,2-(Acetylamino)-1,1'-biphenyl,2-Acetamidobiphenyl2-Phenyl-N-acetylaniline,N-(1,1'-Biphenyl-2-yl)acetamide,N-(2-(Phenyl)phenyl)acetamide,N-(2-Biphenylyl)acetamide,N-Acetyl-2-aminobiphenyl,N-Acetyl-o-biphenylamine,NSC 3158,NSC 50998,o-Phenylacetanilide IUPAC navn: N-(2-phenylphenyl)acetamide SMIL: CC(=O)Nc1ccccc1c2ccccc2