missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-Phenylacetanilide, TRC

Artikelnummer. 30412709
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412709 250 mg
30421256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319220250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2113-47-5
Molekylær formel C14H13NO
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Synonym N-[1,1'-Biphenyl]-2-ylacetamide, 2-(Acetylamino)-1,1'-biphenyl, 2-Acetamidobiphenyl2-Phenyl-N-acetylaniline, N-(1,1'-Biphenyl-2-yl)acetamide, N-(2-(Phenyl)phenyl)acetamide, N-(2-Biphenylyl)acetamide, N-Acetyl-2-aminobiphenyl, N-Acetyl-o-biphenylamine, NSC 3158, NSC 50998, o-Phenylacetanilide
IUPAC navn N-(2-phenylphenyl)acetamide
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Phenylacetanilide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-10-6-5-9-13(14)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16)
Formel vægt 211.0997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.