Få mere at vide
2-Phenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30137390
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137390 25 g
30005838 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33555425G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-81-1
Molekylær formel C8 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Synonym Phenylacetamide, Benzeneacetamide, Acetamide, 2-phenyl- (6CI,8CI), Benzenediacetamide (7CI), 2-Phenylacetamide, NSC 1877, Phenacetamide, Phenyl-β-acetylamine, Phenylacetic acid amide, α-Phenylacetamide, α-Toluamide, α-Toluimidic acid
IUPAC navn 2-phenylacetamid
SMIL NC(=O)Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
Formel vægt 135.0684
Procent renhed >95%