Få mere at vide
2-Phenylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457108
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457108 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15457108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60626.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-81-1 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Noter
Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Molekylær formel C8H9NO
MDL nummer MFCD00059193
Mængde 250 mg
Synonym benzeneacetamide, phenylacetamide, alpha-toluamide, alpha-phenylacetamide, phenylacetic acid amide, acetamide, 2-phenyl, phenyl-beta-acetylamine, alpha-toluimidic acid, 2-phenyl-acetamide, phenyl acetamide
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
InChI nøgle LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-phenylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 135.17
PubChem CID 7680
ChEBI CHEBI:16562
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneacetamide