Få mere at vide
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12659651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
12659651 100 g Glasflaske 100g
1 options
Product Code. 12659651 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 199691000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Navn note 98+%
CAS 127-66-2
Smeltepunkt 50.0°C to 52.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H10O
Lineær formel HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Mængde 100 g
Beilstein 06,II,559
Merck Index 10,7158
Synonym 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene and most other common,organic solvents
InChI nøgle KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC navn 2-phenylbut-3-yn-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 146.19
PubChem CID 92098
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /