Få mere at vide
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Artikelnummer. 12574276 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12574276 5 g 5g
15555056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12574276 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199690050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-66-2
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
InChI nøgle KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC navn 2-phenylbut-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Smeltepunkt 50.0°C to 52.0°C
Kogepunkt 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Mængde 5 g
Beilstein 06,II,559
Merck Index 10,7158
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and most other common, organic solvents
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /