Få mere at vide
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol |
| Smeltepunkt | 49 °C til 53 °C |
| Tæthed | 1.031 |
| Kogepunkt | 92 °C til 93 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 96 °C (205 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1100096 |
| Formel vægt | 146.19 |
| Procent renhed | 98% |