Få mere at vide
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11408970
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408970 5 g 5g
11417196 25 g 25g
11427196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25515.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-66-2
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.189
MDL nummer MFCD00004454
InChI nøgle KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC navn 2-phenylbut-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Tæthed 1.031
Kogepunkt 92°C to 93°C (10 mmHg)
Flammepunkt 96°C (205°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1100096
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /